Testeur d'adhérence PAThandy™
Fournisseur: Industrial Physics
LD9200
SIMELD9200EA 5270 EUR InStock
SIMELD9200
Testeur d'adhérence PAThandy™
Testeurs d'adhérence
Cet instrument est un testeur d'adhérence hydraulique léger facile à utiliser, qui applique un niveau croissant de force d'étirement sur un plot fixé à la surface de test en tournant simplement la poignée. La tête d'essai d'adhérence est équipée de pieds ajustables qui garantissent que la force d'étirement est toujours appliquée à 90º sur le revêtement, même sur des surfaces de substrats irrégulières. L'ajustage automatique fournit des résultats extrêmement précis et de résultats de test d'adhérence reproductibles.
  • Testeur par arrachement en alliage léger, à micro-ordinateur
  • L'étui rentre facilement dans un bagage à main (taille d'une feuille A4 et seulement 80 mm d'épaisseur)
  • Équipé de la technologie DFD® pour un enregistrement réel de la force de revêtement
  • Convient à tous les types et à toutes les épaisseurs de revêtements
  • Jauge de précision pour des mesures justes
  • Dispositif de sécurité hydraulique intégré pour des essais plus réguliers et une précision accrue
Force d'adhésion: max. 120 mPa; ±1% of F.S.
Certifications: ISO 4624, EN24624, ASTM D4541
Information de livraison: pompe d'étirement hydraulique actionnée par manivelle PAThandy™ fournie avec un câble hydraulique, tête d'essai PAT 6,3 kN, 5 éléments d'essai (Ø 20 mm), outil de découpe HSS pour essai d'éléments de Ø de 20 mm, une mallette de transport (format A4) avec rembourrage de protection et certificat d'étalonnage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité