Wood moisture meter, mini LIGNO smart
Fournisseur: Industrial Physics
LI0005
SIMELI0005EA 235 EUR InStock
SIMELI0005
Wood moisture meter, mini LIGNO smart
Analyseurs Analyseurs d'humidité
mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials with a reference scale.
  • Pocket size format
  • Individually tuned to the user settings
  • Suitable for use in all areas
Information de livraison: Supplied in a pouch with 5,5 mm and 9 mm pins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité