Pinless digital wood analyser, Combiscan
Fournisseur: Industrial Physics
LI0015
SIMELI0015EA 602 EUR InStock
SIMELI0015
Pinless digital wood analyser, Combiscan
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Combiscan is a pinless moisture meter that offers analysis of 30 different wood species and more than 240 wood types by 15 density groups (0,3 to 1,0).
  • Selectable measuring depths (7 and 20 mm)
  • Can be set in four languages: English, French, German, Italian
  • Large display continuously showing the wood species and selected depth
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité