Analogue hygrometer
Fournisseur: Industrial Physics
LI0055
SIMELI0055EA 1280 EUR InStock
SIMELI0055
Analogue hygrometer
Hygromètres Hygromètres analogiques
This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present in the sample chemically reacts with calcium carbide produces pressure in the vessel, which is proportional to the residual moisture content.
  • Fast and reliable moisture determination
  • Insensitive to external influences
  • Standard splash- /dustproof
  • Direct reading of the CM% moisture
  • For printer documentation to protect against loss and follow-up costs
Information de livraison: Supplied in carrying case withMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité