Digital wood moisture analyser
Fournisseur: Industrial Physics
LI7000
SIMELI7000EA 501 EUR InStock
SIMELI7000
Digital wood moisture analyser
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Non destructive instrument for measuring moisture levels in wood.
  • Calibration lines for 25 different types of wood
  • High degree of accuracy
  • Automatic power off
The selected wood and the measuring results are immediately shown. The instrument can also detect the moisture content of concrete, anhydrite, estrich, polyester.
Information de livraison: Supplied in a pouch.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité