Non-destructive moisture meter, Encounter Plus Tramex®
Fournisseur: Industrial Physics
LI9010
SIMELI9010EA 624.02 EUR InStock
SIMELI9010
Non-destructive moisture meter, Encounter Plus Tramex®
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Encounter Plus is a non-destructive moisture meter designed fo the inspection in numerous industries.
  • High moisture audio warning tone
  • Precise and versatile evaluation and measurements
  • Latest digital technology with analogue read out and ease of use
Designed for detecting leaks in roofs or dry walls, wood and construction materials.
Information de livraison: Supplied in a case.
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Moisture meter Encounter Plus 1 SIMELI9010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité