Concrete moisture tester, Tramex®
Fournisseur: Industrial Physics
LI9011
SIMELI9011EA 654 EUR InStock
SIMELI9011
Concrete moisture tester, Tramex®
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
  • Measurements up to a few centimeters deep
  • Can be taken without damaging the surface
For use when laying parquet floors, floor coverings or floor coatings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité