Wood and plastic moisture tester, Skipper Plus
Fournisseur: Industrial Physics
LI9012
SIMELI9012EA 593.7 EUR InStock
SIMELI9012
Wood and plastic moisture tester, Skipper Plus
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Skipper Plus is a non-destructive moisture detector designed for locating damp in wood or laminated plastics such as polyester.
  • Short rubber electrodes, which do not damage the surface
  • Three moisture ranges for moisture in both fresh and salt water
  • Developed for osmosis-control and measuring moisture before painting yachts
W×D×H: 150×80×30 mm
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Wood and plastic moisture tester Skipper Plus 1 SIMELI9012
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité