Digital thermo-hygrometer
Fournisseur: Industrial Physics
RV1610
SIMERV1610EA 42.2 EUR InStock
SIMERV1610
Digital thermo-hygrometer
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
This handheld thermo-hygrometer is designed to measure temperature and humidity with readable surronding distance of ten meters.
  • Large display (56×40 mm)
  • Toggle between °C/°F
  • Maximum/minimum values
  • Time display and alarm
  • Memory function
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité