Digital thermo-hygrometer
Fournisseur: Industrial Physics
RV2100
SIMERV2100EA 218 EUR InStock
SIMERV2100
Digital thermo-hygrometer
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Simple hand-held digital thermo/hygrometer.
  • Temperature and air humidity are displayed simultaneously
  • Operates 10000 hours on three AAA batteries and switches itself off after 10 min
  • Equipped with Min./Max. memory, C°/F° selection, HOLD function, internal probe and dewpoint indication
Information de livraison: Supplied in a soft pouch with manual and batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité