Surface roughness gauge
Fournisseur: Industrial Physics
SP1562
SIMESP1562EA 411 EUR InStock
SIMESP1562
Surface roughness gauge
Contrôle des revêtements
Surface profile roughness gauge for ultrafast measurement of the peaks and valleys of a surface.
The shape of the base is suitable to measure the height of welds.
Certifications: ASTM D4417
Information de livraison: Supplied with a reference glass plate, an Allen key and an extra battery in a leather pouch.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité