Indirect impact tester
Fournisseur: Industrial Physics
SP1880
SIMESP1880EA 2110 EUR InStock
SIMESP1880
Indirect impact tester
Contrôle des revêtements
Ces testeurs d'impacts sont utilisés afin de déterminer la résistance aux chocs et la flexibilité des matériaux.
  • Niveau à bulle pour un positionnement correct
  • Instrument à double échelle avec système de guide
  • Test obligatoire dans les laboratoires accrédités Distance entre chaque impact selon les normes
Certifications: ISO 6272-2 and ASTM D2794
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité