Testeurs d'impacts
Fournisseur: Industrial Physics
SP1895
SIMESP1895EA 2650 EUR InStock
SIMESP1895
Testeurs d'impacts
Contrôle des revêtements
Ces testeurs d'impacts sont utilisés afin de déterminer la résistance aux chocs et la flexibilité des matériaux.
  • Niveau à bulle pour un positionnement correct
  • Instrument à double échelle avec système de guide
  • Test obligatoire dans les laboratoires accrédités Distance entre chaque impact selon les normes
Informations de commande: Includes base plate, guide tube, release collar, punch (Ø = 16 mm) and V-notch vise with spring clamp to hold the pipe.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité