Wedge for measuring reverse-side tolerance
Fournisseur: Industrial Physics
SP6000
SIMESP6000EA 64.8 EUR InStock
SIMESP6000
Wedge for measuring reverse-side tolerance
Outils de mesure et de nivellement
Anodised aluminum wedge for quick measurement of reverse-side tolerance of windows and doors.
  • Tolerance is given in millimetres
  • Also equipped with a measuring scale for optically determining the thickness or glass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité