Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Shear and scratch tester, Taber® 551

Fournisseur: Industrial Physics
TB2000
SIMETB2000EA 0 EUR InStock
SIMETB2000
Shear and scratch tester, Taber® 551
Testeurs de résistance
Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, gouging, scraping, engraving, and other similar physical damage not classified as ordinary wear.

  • Constant speed motor with balanced and calibrated scale beam
  • Variable load from 0 to 1000 g
  • Adjustable gage block tests up to 12,5 mm thick specimens
  • Soft touch on/off switch, adjustable leveling feet
  • Interchangeable tools
  • Turntable speed 0,5 rpm
  • Conical diamond tool with 90°, 3 mil radius point

Useful in quality control as well as materials and product development, the applications are diverse. The shear / scratch tester is ideal for evaluating adhesive qualities of surface coatings, detecting the lack of homogeneity in comparative materials, rating similar or competitive materials, or analysing the effects of age under controlled environmental conditions. The shear / scratch tester can test rigid organic materials, adhesive coatings, paints, powder coatings, anodized materials, soft metals, synthetics, linoleum, laminates, plastics, glass, plus many others.

Information de livraison: Supplied with 500 g calibrated weight (2 each), S-20 precision ground Tungsten carbide tool, conical diamond tool, 10x measuring magnifier, spirit bubble level, Hex wrench.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité