Infrared thermometer, pocket size
Fournisseur: Industrial Physics
TE1004
SIMETE1004EA 101.48 EUR InStock
SIMETE1004
Infrared thermometer, pocket size
Thermomètres Thermomètres numériques
This infrared pocket thermometer is designed to measure surface/object temperatures without making contact with the object.
  • Fast and simple operation
  • Backlight LCD
  • Auto power-off after 7 to 8 seconds
The laser pointer marks the target area and with an illuminated display it allowing you to work in dark or poorly lit environments. Typical applications are surfaces that are hard to reach, moving objects or electrical parts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité