Infrared thermometer, professional
Fournisseur: Industrial Physics
TE1006
SIMETE1006EA 302.1 EUR InStock
SIMETE1006
Infrared thermometer, professional
Thermomètres Thermomètres numériques
This infrared thermometer is designed to measure surface temperatures under harsh industrial conditions without the need to make contact with the object. Typical applications are surfaces that are hard to reach, moving objects or electrical parts, parts in curing ovens, bearings, electrical junctions boxes, coolants, engines, plastic moulding, asphalt etc.
  • Fast and simple operation
  • Can display maximum/minimum/average temperatures
  • Automatic data hold and auto power-off
  • Trigger lock and high/low alarms
  • Backlit LCD display
The laser pointer marks theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité