Magnetic thermometer
Fournisseur: Industrial Physics
TM0015
SIMETM0015EA 83.98 EUR InStock
SIMETM0015
Magnetic thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the strong magnet on the back.
  • Surface temperature can be read out in both °C and °F
  • Can be used in vacuum
  • No plastic parts on the outside of the thermometer
Information de livraison: Supplied in protective leather pouch with belt-clip.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité