Sling psychrometer
Fournisseur: Industrial Physics
TM0081
SIMETM0081EA 141 EUR InStock
SIMETM0081
Sling psychrometer
Hygromètres Psychromètres
The psychrometer is designed to measure the percent relative humidity on the basis of the wet bulb-dry bulb thermometer principle.
  • Conversion scale
  • Plastic case on the instrument
  • Relative humidity percent calculations
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité