Film applicators, multi-functional
Fournisseur: Industrial Physics
VF1550
SIMEVF1550EA 585 EUR InStock
SIMEVF1550
Film applicators, multi-functional
Applicateurs de films Applicateurs de film pour peintures
Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Film width 60 mm. The high-grade stainless steel will not be affected by acid or base elements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité