Film applicator with reservoirs
Fournisseur: Industrial Physics
VF1590
SIMEVF1590EA 648 EUR InStock
SIMEVF1590
Film applicator with reservoirs
Applicateurs de films Applicateurs de film pour peintures
Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
  • With three reservoirs (Ø 20 mm)
  • Can apply two pre-defined thicknesses (90 and 150 µm)
W×D×H: 25×25×90 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité