Coupes d'immersion, modèle Ford
Fournisseur: Industrial Physics
VF2087
SIMEVF2087EA 193 EUR InStock
SIMEVF2087
Coupes d'immersion, modèle Ford
Viscosimètres Coupes à écoulement
Coupe en titane anodisé avec buse fixe en acier inoxydable et poignée.
Certifications: ASTM D1200
Information de livraison: Fournie avec boîtier en plastique rigide (sans support).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité