Viscosity flow cup
Fournisseur: Industrial Physics
VF2199
SIMEVF2199EA 182 EUR InStock
SIMEVF2199
Viscosity flow cup
Viscosimètres Coupes à écoulement
Lory viscosity cup designed for quick measurements on location or during production processes.
  • Serial number, easy to clean for quick testing
  • Brass zinc plate cup with steel leg (height of 170 mm)
  • Bottom of this cup provided with a small gap as well as a needle point
The flow time is determined when the product flows out of the small gap and as soon as the needle point appears.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité