Boîtes de Pétri, carrés, avec grille
Fournisseur: Simport Scientific
D210-16
SIMPD210-16EA 535 EUR InStock
SIMPD210-16
Boîtes de Pétri, carrés, avec grille
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS, sterile. Free from optical distortion, these dishes are ideal for phage typing, susceptibility testing, plate counts, and probe assays. Each 13 mm grid is marked numerically in one direction and alphabetically in the other. This dish has four venting ribs into the underside of the lid to prevent condensation build-up.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité