Contact plate
Fournisseur: Simport Scientific
D210-17
SIMPD210-17EA 246 EUR InStock
SIMPD210-17
Contact plate
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS, sterile. These dishes are free from optical distortion and are sterile.
  • Designed with a convex bottom to save culture medium
The grid is 10×10 mm with numbered and lettered squares to facilitate counting and to locate colonies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité