Block mailer, paraffin
Fournisseur: Simport Scientific
M477-6
SIMPM477-6EA 143 EUR InStock
SIMPM477-6
Block mailer, paraffin
Boîtes d'expédition et de transport
PVC, translucent.
  • Sturdy, secure and easy to use
  • Easy viewing of contents
This mailer can be used for handling and shipping up to 6 blocks as needed and is suitable for all regular models of tissue and biopsy cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité