Microscope diamond slide writers
Fournisseur: Simport Scientific
M795-1
SIMPM795-1EA 409 EUR InStock
SIMPM795-1
Microscope diamond slide writers
Stylos Stylets et traceurs
The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
  • Consistent even coating of diamond dust
  • Stainless steel shaft
This diamond stylus is perfectly suited for the Thermo Scientific PrintMate and MicroWriter, RA Lamb, and TBS Shurmark microscope slide labellers. Manufactured with a consistent even coating of diamond dust.
The 2,35 mm shaft is made from stainless steel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité