Pochettes d'expédition pour lames, LockMailer™
Fournisseur: Simport Scientific
M950-4MA
SIMPM950-4MAEA 404 EUR InStock
SIMPM950-4MA
Pochettes d'expédition pour lames, LockMailer™
Boîtes d'expédition pour lames
Contenant transparent en polyéthylène haute densité pour l'envoi postal ou le stockage de lames entre le cabinet du médecin et le laboratoire.
  • Canaux intérieurs sont rainurés pour maintenir les lames séparées en toute sécurité
  • Bouchon à vis unique, étanche, inviolable
  • Stabilité maximale sur paillasse tout en offrant un volume interne de seulement 12 ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité