Plaques à puits profonds, 96 puits carrés, Bioblock™
Fournisseur: Simport Scientific
T110-10
SIMPT110-10EA 213 EUR InStock
SIMPT110-10
Plaques à puits profonds, 96 puits carrés, Bioblock™
Microplaques Microplaques deepwell
PP. This 2,2 ml well capacity (2,1 ml when capped) plate is used mainly for compound storage and enzyme assays.
  • Conforms to SBS standards
  • Suitable to be used with Qiagen equipment
  • DMSO resistant
Information de livraison: Packed in a bag of 4 plates.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité