Deep well plates, 96-well, Bioblock™
Fournisseur: Simport Scientific
T110-5
SIMPT110-5EA 202 EUR InStock
SIMPT110-5
Deep well plates, 96-well, Bioblock™
Microplaques Microplaques deepwell
PP. The 1,2 ml capacity round bottom deep well plate (1 ml when capped) is easy to empty completely and ideal for culturing bacterial cells. It can withstand centrifugation up to 6000 ×g and is DMSO resistant.
Collapse All
Désignation Couleur Volume de travail recommandé l×p×h Emballage Volume puits Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plaque à 96 puits profonds, PP naturel 1,0 ml 127,8×85,5×41,6 mm 4 plaques/sachet 1,2 ml 24 SIMPT110-5
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité