Porte-tubes de stockage pour tubes Cryovial®
Fournisseur: Simport Scientific
T313
SIMPT313EA 27.3 EUR InStock
SIMPT313
Porte-tubes de stockage pour tubes Cryovial®
Paillettes cryogéniques
These aluminium storage canes can store upto five 1,2 ml or 2 ml tubes in liquid nitrogen containers such as Dewar flasks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité