Microtubes à centrifuger, faible adhésion, Cliklok™
Fournisseur: Simport Scientific
T330-7LST
SIMPT330-7LSTEA 50.5 EUR InStock
SIMPT330-7LST
Microtubes à centrifuger, faible adhésion, Cliklok™
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP, gradués.
  • Conception en une pièce avec capuchon solidaire et fond de tube renforcé pour une meilleure protection contre les fuites
  • Aucun lubrifiant nécessaire (par exemple, silicone), évitant ainsi toute contamination de l'échantillon
  • Conçus pour résister à une centrifugation grande vitesse jusqu'à 20 000×g
Surface à adhésion réduite pour un rendement optimal. Joint Cliklok™ spécialement conçu pour réduire les éclatements en cas de congélation, d'ébullition, de stockage ou de transport.
Conditionnement: Sachets de 500 tubes, rescellables et inviolables. 10 sachets par boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité