Human pro form of IL18 / Interleukin 18 / IGIF protein (GST Tag)(Inactive)
Fournisseur: Sino Biological
10119-H09E-50
SINO10119-H09E-50EA 0 EUR InStock
SINO10119-H09E-50
Human pro form of IL18 / Interleukin 18 / IGIF protein (GST Tag)(Inactive)
Protéines et Peptides
A DNA sequence encoding the pro form of human IL18 (Q14116) (Met1-Asp193) was fused with the GST tag at the N-terminus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité