Caroussel de coloration, MSM/24
Fournisseur: Slee
12000205
SLEE12000205EA 35050 EUR InStock
SLEE12000205
Caroussel de coloration, MSM/24
Coloration pour lames
Le MSM/24 est équipé de 12 ou 24 stations d'incubation contenant jusqu'à 400 ml. Une batterie intégrée offre une sécurité optimale du processus, même dans des environnements soumis à des coupures de courant fréquentes.
  • Sécurité accrue de l'utilisateur
  • Système d'extraction des vapeurs élimine efficacement les vapeurs dangereuses
Conçu pour répondre aux exigences de base de la coloration régulière dans les laboratoires d'histologie et de cytologie.
Information de livraison: Livré avec manuel d'utilisation, 24 cuvettes en plastique, panierMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité