Sterilin™ Petri Dishes
Fournisseur: STERILIN
502VF
SLIN502VFEA 377 EUR InStock
SLIN502VF
Sterilin™ Petri Dishes
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Ideal for use with different media or when savings in media or incubator space are required. Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply. Not available in America.
  • Aseptically manufactured under clean room conditions (class 7 ISO14644) to exclude microbiological contamination
  • Single frosted marking area on the base of the dish - ideal for plate orientation with automatic pouring systems
  • CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
  • Manufactured to BS 611 part 2
  • In vitro
More Product Information
Collapse All
Désignation Version Ø Hauteur Stérilité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Petri dish, 2 compartment, 90 mm, clear colour, round shape Avec 2 compartiments, trois ergots 90 mm 16 mm Aseptique 500 SLIN502VF
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité