Sterilin™ Test Tubes
Fournisseur: STERILIN
RT15
SLINRT15EA 1170 EUR InStock
SLINRT15
Sterilin™ Test Tubes
Tubes Tubes à essais
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic round base tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied non sterile. Not available in all geographic regions.
  • Convenient alternative to glass tubes
  • Suitable for samples ranging from 0,6 to 11 ml
Information de livraison: Supplied clean and dust free.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité