DNA marker, pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) marker
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SM0271
SM0271EA 65 EUR InStock
SM0271
DNA marker, pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) marker
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) marker is suitable for sizing and approximate quantification of small linear double-stranded DNA fragments in agarose and non denaturing polyacrylamide gels.
  • Agarose gel compatible
  • Sharp bands
Information de livraison: Supplied with loading dye for sample DNA.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité