DNA ladder, low range, MassRuler
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SM0383
SM0383EA 136 EUR InStock
SM0383
DNA ladder, low range, MassRuler
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
MassRuler Low Range DNA Ladder, ready to use, 80 to 1031 bp, is specially designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
  • Sharp bands
  • Easy to remember fragment sizes and quantities
  • Premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading and room temperature storage
The intensity of the fragment in each ladder is calibrated against a standard that guarantees the precise quantity of each band. The ladders are mixtures of chromatography-purified, individual DNA fragments.
Information de livraison: Supplied with 1 ml 6X loading dye for sample DNA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité