Détergents pour laveurs de verrerie
Fournisseur: SMEG S.P.A.
DETERLIQUIDI2
SMEGDETERLIQUIDI2EA 0 EUR InStock
SMEGDETERLIQUIDI2
Détergents pour laveurs de verrerie
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Détergents conçus pour optimiser l'efficacité de nettoyage et la phase de désinfection thermique pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire
  • For thorough instrument cleaning
  • Alkaline detergents for washing and neutralisers for the neutralisation stage
DETERGLASS
• Universal alkaline powder
• Detergent for automatic washing of laboratory glassware
• Contains sodium hydroxide, sodium metasilicate pentahydrate, sodium triphosphate pentabasic, triclosene sodium dihydrate
• 10 kg pack
DETERLIQUID C2
• Strong universal liquid alkaline detergent phosphate-free for washing steel up to 95 °C
• Suitable for washing rubber and plastic at 60 °C
• Containing sodium silicate, polyacrylate, potassium hydroxide
• 5 litre can
ACIDGLASS C2
• Liquid phosphate-free neutraliser
• Containing citric acid monohydrate
• 5 litre can
ACIDGLASS P2
• Acid liquid neutralising agent for laboratory glassware
• Containg phosphoric acid, citric acid monohydrate
• 5 litre can
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité