Water Disinfector, WD4060R
Fournisseur: SMEG S.P.A.
WD4060R
SMEGWD4060REA 0 EUR InStock
SMEGWD4060R
Water Disinfector, WD4060R
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
WD4060 is a washer disinfector designed to work with two to four washing levels (up to 8 cskdin basket). The washing chamber measures 530×510×620 mm (150 litres) and has the capability of washing, chemical disinfection, thermal disinfection (up to 95 °C) and active drying with hepa filter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité