Purificateur d'eau en colonne de résine, WP3000
Fournisseur: SMEG
WP3010
SMEGWP3010EA 0 EUR InStock
SMEGWP3010
Purificateur d'eau en colonne de résine, WP3000
Purificateurs d'eau Déioniseurs
Le purificateur d'eau WP3000 peut être utilisé avec les modèles GW3060 et GW4090 pour produire de l'eau déminéralisée à 0,8 - 1 μS/cm, adaptée au rinçage final des laveurs. Le système utilise des résines à lits mélangés (jetables) qui peuvent aussi retenir le silice. Lorsque les résines s'épuisent, elles peuvent être simplement remplacées par le kit MI700WP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité