L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons à décanter, avec raccord pour tuyau et robinet de vidange
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC
20382000ML
SMIT20382000MLEA 5530 EUR InStock
SMIT20382000ML
Flacons à décanter, avec raccord pour tuyau et robinet de vidange
Flacons Flacons à décanter
Verre transparent avec bouchon rodé normal et robinet de vidange en verre interchangeable.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Robinet de vidange interchangeable (des robinets de rechange peuvent être commandés avec le code article 215-0641)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité