Desiccators
Fournisseur: Smith Scientific
SMIT262D/250EA 960 EUR InStock
467-0121 SMIT262D/150 SMIT262D/250 SMIT262D/K/300 SMIT262D/300 467-0029 SMIT262D/K/150 467-0031 467-0032
Desiccators
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Simax borosilicate glass. Novus pattern, vacuum or knob lid type with tubular in centre of lid. Cover ground to fit.
  • Spare lids are available for these desiccators
Informations de commande: Supplied with lid, removable stopcock (vacuum type only) and perforated ceramic disc.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité