Rotary evaporator splash head
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
8SH1524
SMIT8SH1524EA 208 EUR InStock
SMIT8SH1524
Rotary evaporator splash head
Composants de distillation Têtes de distillation
Borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité