Random hexamer primer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SO142
SO142EA 59.25 EUR InStock
SO142
Random hexamer primer
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
Random hexamer primer is a mixture of single-stranded random hexanucleotides with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready to use, 20X concentrated aqueous solution. Random hexamer primer has been functionally tested in first strand cDNA synthesis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité