Extraction thimbles
Fournisseur: SAINT GOBAIN QUARTZ CERAMICS
AN889-6406
SOBQAN889-6406EA 0 EUR InStock
SOBQAN889-6406
Extraction thimbles
Extracteurs Cartouches d'extraction
Thimbles remain very constant in weight. Preferable to paper thimbles as they may be used an indefinite number of times and permit the ignition of the extracted residue without removing the material from the thimble. To clean, place in a strong solution of acid for a short time and then ignite to constant weight in the usual way.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité