L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Replacement kits for Socorex® syringe
Fournisseur: Socorex Isba
1.187.72005 1.187.7201 1.187.7202 1.187.7205 1.187.7210 1.187.7220
SOCO1.187.72005EA 7.8 EUR InStock
SOCO1.187.72005 SOCO1.187.7201 SOCO1.187.7202 SOCO1.187.7205 SOCO1.187.7210 SOCO1.187.7220
Replacement kits for Socorex® syringe
Ventielen Injectieventielen
Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Information de livraison: Each bag includes 2× springs, 2× balls, 2× washers for valve and 1× barrel washer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité