Cannula with spray nozzle, Dosys™
Fournisseur: SOCOREX ISBA
370.30500
SOCO370.30500EA 70.9 EUR InStock
SOCO370.30500
Cannula with spray nozzle, Dosys™
Canules
This spray nozzle cannula fits on Luer-Lock self-refilling syringes.
Suitable where spraying and nebulising liquid is required.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité