Pipette de micro-distribution à usage répétitif, Acura® 865
Fournisseur: Socorex Isba
865.0050 865.0200 865.1000
SOCO865.0050EA 438 EUR InStock
SOCO865.0050 SOCO865.0200 SOCO865.1000
Pipette de micro-distribution à usage répétitif, Acura® 865
Pipettes Pipettes à répétition
Micro-distributeur portatif destiné à une distribution répétée de volumes en microlitres. Trois modèles couvrent la plage de 5 à 1000 µl.
  • Excellente ergonomie
  • Activation de piston ultra-souple, grand affichage du volume
  • Alimentation polyvalente par le flacon, le tuyau ou la seringue
  • Étalonnage simple en laboratoire
  • Autoclavable entièrement assemblé à 121 °C
  • Système de valve à trois voies pour remplissage automatique
  • Les matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une durabilité et une résistance optimale aux milieux agressifs
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité