Compression dressing, Dermotekt®
Fournisseur: SOEHNGEN W. GMBH
1003401
SOEH1003401EA 3.1 EUR InStock
SOEH1003401
Compression dressing, Dermotekt®
Matériel de premiers secours Pansements
Dressing made from high-volume, non-woven polyester with a high absorbency of 1000 g/m².
  • Smooth surfaces, no adherence to wounds, no wicking action
  • Physiologically harmless, breathable, supple
  • No chemical binding agents or optical brighteners
  • Grey/red colour code
  • EO-sterilised
Certifications: Exceeds DIN 13152 requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité