L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Compression dressing, Dermotekt®
Fournisseur: SOEHNGEN
1003401
SOEH1003401EA 3.2 EUR InStock
SOEH1003401
Compression dressing, Dermotekt®
Matériel de premiers secours Pansements
Dressing made from high-volume, non-woven polyester with a high absorbency of 1000 g/m².
  • Smooth surfaces, no adherence to wounds, no wicking action
  • Physiologically harmless, breathable, supple
  • No chemical binding agents or optical brighteners
  • Grey/red colour code
  • EO-sterilised
Certifications: Exceeds DIN 13152 requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité